Documentos Principais
478849
Sigma-Aldrich
Erbium(III) isopropoxide
99%
About This Item
Fórmula linear:
Er(OCH(CH3)2)3
Número CAS:
Peso molecular:
344.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
99%
pf
325 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O[Er](OC(C)C)OC(C)C
Características e benefícios
Precursor for aluminum-erbium complexes for active optical fibers.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)