478563
2-Amino-6-chloro-9H-purine-9-acetic acid
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
>300 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(Cl)c2ncn(CC(O)=O)c2n1
InChI
1S/C7H6ClN5O2/c8-5-4-6(12-7(9)11-5)13(2-10-4)1-3(14)15/h2H,1H2,(H,14,15)(H2,9,11,12)
chave InChI
LRZBBTTUKFVUMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 6-decyloxy substituted purine intermediates
- 6-decylthio substituted purine intermediates
- 6-decyloxy or 6-decylthio-9-phenylalanine/serine or alanine-substituted purine derivatives
- 2,6-diaminopurine monomer
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)