Documentos Principais
478415
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3NCO
Número CAS:
Peso molecular:
155.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.498 (lit.)
p.e.
164 °C (lit.)
densidade
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1F)N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-6-2-1-5(10-4-11)3-7(6)9/h1-3H
chave InChI
YBWJVFMNWMLZEN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3,4-Difluorophenyl isocyanate, also known as 1,2-difluoro-4-isocyanatobenzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
Aplicação
3,4-Difluorophenyl isocyanate may be used in the preparation of (±)-trans-4-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N-(3,4-difluorophenyl)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxamide.[1]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
N-Arylpiperazine-1-carboxamide Derivatives: a Novel Series of Orally
Active Nonsteroidal Androgen Receptor Antagonists.
Kinoyama I, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 53(4), 402-409 (2005)