Documentos Principais
47765
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Phe(2-Cl)-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-2-chloro-D-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H20ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
421.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome do produto
Fmoc-D-Phe(2-Cl)-OH, ≥96.0% (HPLC)
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1Cl)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20ClNO4/c25-21-12-6-1-7-15(21)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20,22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m1/s1
chave InChI
RNNKPNPLIMFSDY-JOCHJYFZSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)