Documentos Principais
47662
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.9 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Fmoc-L-leucine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
0.4-0.9 mmol/g loading
Matriz
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
tamanho de partícula
80-160 μm
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3