Documentos Principais
47632
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Mtr)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Nα-Fmoc-Nω-(4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl)-L-arginine, Nα-Fmoc-Nω-MTR-L-arginine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H36N4O7S
Número CAS:
Peso molecular:
608.71
Beilstein:
5206491
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (TLC)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C31H36N4O7S/c1-18-16-27(41-4)19(2)20(3)28(18)43(39,40)35-30(32)33-15-9-14-26(29(36)37)34-31(38)42-17-25-23-12-7-5-10-21(23)22-11-6-8-13-24(22)25/h5-8,10-13,16,25-26H,9,14-15,17H2,1-4H3,(H,34,38)(H,36,37)(H3,32,33,35)/t26-/m0/s1
chave InChI
LKGHIEITYHYVED-SANMLTNESA-N
Outras notas
Protected arginine derivative used in solid phase peptide synthesis. The MTR-guanidine protection of arg is more acid-sensitive than the tosyl group
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
E. Atherton et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2065-2065 (1985)
M. Fujino et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 29, 2825-2825 (1981)
M P Williamson et al.
European journal of biochemistry, 158(3), 527-536 (1986-08-01)
The peptide alpha Ahx-Met-Ala-Asp-Pro-Asn-Arg-Phe-Arg-Gly-Lys-Asp-Leu-Pro-Val-Leu- Asp-Gln-Leu-Thr-Asp-Pro-Pro-alpha Ahx (epsilon Ahx = 6-aminohexanoyl), the antigenic sequence 11-32 from Herpes simplex virus glycoprotein D-1, has been synthesised. Its 1H-NMR spectrum has been assigned by a combination of two-dimensional techniques in H2O and 2H2O. Its