Documentos Principais
475971
Sigma-Aldrich
4-Ethylphenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C6H4NCS
Número CAS:
Peso molecular:
163.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.62 (lit.)
pb
245 °C (lit.)
densidade
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C9H9NS/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)10-7-11/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
XXLWCGRHJFEMQH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Ethylphenyl isothiocyanate, also referred as 1-ethyl-4-isothiocyanatobenzene, is an isothiocyanate derivative.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)