Documentos Principais
475513
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6BrN · HBr
Número CAS:
Peso molecular:
252.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
150-155 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Br[H].BrCc1cccnc1
InChI
1S/C6H6BrN.BrH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
chave InChI
FNHPUOJKUXFUKN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide is a halogenated heterocyclic building block.
Aplicação
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide may be used in the preparation of ether ligands.[1]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The flexibility-complementarity dichotomy in receptor-ligand interactions.
Sun H, et al.
Chemical Science, 6(2), 1444-1453 (2015)