Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
248 °C (lit.)
densidade
1.141 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
LOLKAJARZKDJTD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?