Documentos Principais
47511
Sigma-Aldrich
Fmoc-Abu-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
L-2-(Fmoc-amino)butyric acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
325.36
Beilstein:
7657232
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]20/D −22.0±2°, c = 1% in DMF
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-2-17(18(21)22)20-19(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16-17H,2,11H2,1H3,(H,20,23)(H,21,22)/t17-/m0/s1
chave InChI
XQIRYUNKLVPVRR-KRWDZBQOSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Fmoc-Thi-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52039
Fmoc-Thi-OH
Fmoc-ACA-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52309
Fmoc-ACA-OH