Documentos Principais
474886
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(CF3)NCS
Número CAS:
Peso molecular:
237.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.57 (lit.)
p.e.
239 °C (lit.)
densidade
1.447 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H3ClF3NS/c9-6-2-1-5(8(10,11)12)3-7(6)13-4-14/h1-3H
chave InChI
KHTMKXDMVYHDSY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate is an organic building block. Its enthalpy of vaporization at boiling point (512.15K) has been reported to be 45.053kjoule/mol.[1]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)