474789
(S)-(−)-Glycidol
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
Sinônimo(s):
(S)-(−)-2,3-Epoxy-1-propanol, (S)-(−)-Oxirane-2-methanol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −15°, neat
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
pb
66-67 °C/19 mmHg (lit.)
densidade
1.116 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/t3-/m0/s1
chave InChI
CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
72 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.