Documentos Principais
47475
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pro-OPfp
≥96.0%
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-proline pentafluorophenyl ester, Fmoc-L-proline pentafluorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H18F5NO4
Número CAS:
Peso molecular:
503.42
Beilstein:
4731096
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥96.0%
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
127-129 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)c(F)c1F
InChI
1S/C26H18F5NO4/c27-19-20(28)22(30)24(23(31)21(19)29)36-25(33)18-10-5-11-32(18)26(34)35-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2/t18-/m0/s1
chave InChI
CQBLOHXKGUNWRV-SFHVURJKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.