Documentos Principais
47444
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OtBu)-OSu
≥98.0% (calc. based on dry substance, CN)
Sinônimo(s):
Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl 1-(hydroxysuccinimide) ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H28N2O8
Número CAS:
Peso molecular:
508.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥98.0% (calc. based on dry substance, CN)
atividade óptica
[α]20/D −31±1°, c = 1% in DMF
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
128-132 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)ON4C(=O)CCC4=O
InChI
1S/C27H28N2O8/c1-27(2,3)36-24(32)14-21(25(33)37-29-22(30)12-13-23(29)31)28-26(34)35-15-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,20-21H,12-15H2,1-3H3,(H,28,34)/t21-/m0/s1
chave InChI
OCCFRTKCROFJLW-NRFANRHFSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)