Key Documents
474088
Sigma-Aldrich
(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononyl)oxirane
96%
Sinônimo(s):
1,2-Epoxy-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,, 11-heptadecafluoroundecane, 2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononyl)oxirane, 3-Perfluorooctyl-1,2-epoxypropane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H5F17O
Número CAS:
Peso molecular:
476.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.32 (lit.)
pb
87 °C/19 mmHg (lit.)
densidade
1.712 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
InChI
1S/C11H5F17O/c12-4(13,1-3-2-29-3)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h3H,1-2H2
chave InChI
HMXSIEIEXLGIET-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves