Documentos
473782
Sigma-Aldrich
Dimesitylborinic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3C6H2]2BOH
Número CAS:
Peso molecular:
266.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
144-146 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(B(O)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C18H23BO/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)19(20)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6/h7-10,20H,1-6H3
chave InChI
OTYVTANMHIUXBQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3