Documentos Principais
472220
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CF3)NCO
Número CAS:
Peso molecular:
205.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
48 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.44 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
isocyanate
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1C(F)(F)F)N=C=O
InChI
1S/C8H3F4NO/c9-7-2-1-5(13-4-14)3-6(7)8(10,11)12/h1-3H
chave InChI
OPPYFFRLKJUEOS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate may be used in the synthesis of the following:
  • pyrazine and pyrimidine analogs of biarylamines
  • N-[trans-5-(3-cyanophenyl)bicyclo[3.1.0]hex-2-yl]-N′-[4- fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N-[2-(3(R)-hydroxy-1-pyrrolidinyl]ethyl]urea
  • N-[trans-5-(3-cyanophenyl)bicyclo[3.1.0]hex-2-yl]-N′-[4- fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)- ethyl]urea
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Discovery of orally efficacious melanin-concentrating hormone receptor-1 antagonists as antiobesity agents. Synthesis, SAR, and biological evaluation of bicyclo [3.1. 0] hexyl ureas.
McBriar MD, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 49(7), 2294-2310 (2006)
Bicyclic [4.1. 0] heptanes as phenyl replacements for melanin concentrating hormone receptor antagonists.
Xu, Ruo, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 14(10), 3285-3299 (2006)