Documentos Principais
471941
Sigma-Aldrich
Potassium tetrakis(2-thienyl)borate
Sinônimo(s):
Tetra-2-thienylborate potassium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12BKS4
Número CAS:
Peso molecular:
382.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
adequação da reação
core: boron
reagent type: catalyst
pf
>350 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].c1csc(c1)[B-](c2cccs2)(c3cccs3)c4cccs4
InChI
1S/C16H12BS4.K/c1-5-13(18-9-1)17(14-6-2-10-19-14,15-7-3-11-20-15)16-8-4-12-21-16;/h1-12H;/q-1;+1
chave InChI
HNYWOQMQXVVVRO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Dienes, trienes, and cyclohexenes by coupling of organic halides, internal alkynes or cyclohexadienes and organoboranes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)