Documentos Principais
471275
Sigma-Aldrich
1-Thio-β-D-glucose sodium salt hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NaO5S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
218.20 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
atividade óptica
[α]20/D +3.5°, c = 1.5 in H2O
pf
130 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S[Na])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)