470775
Vanadium(V) oxytriethoxide
95%
Sinônimo(s):
Ethyl orthovanadate, Oxovanadium triethoxide, Tri(ethoxy)vanadium oxide, Triethoxyvanadyl, Triethyl vanadate, Vanadium oxytriethoxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
adequação da reação
core: vanadium
reagent type: catalyst
p.e.
125-128 °C (lit.)
densidade
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[V](=O)(OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.O.V/c3*1-2-3;;/h3*2H2,1H3;;/q3*-1;;+3
chave InChI
IOHMVQGDVUCILM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?