Documentos
470384
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzotrifluoride
98%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-m-xylene
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CF3
Número CAS:
Peso molecular:
160.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
pb
130 °C (lit.)
densidade
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9,10)11/h2-5H,1H3
chave InChI
VJYXZJGDFJJDGF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Improved synthesis of 1, 4, 5, 8, 9, 12-hexaazatriphenylene.
Rogers DZ.
The Journal of Organic Chemistry, 51(20), 3904-3905 (1986)