Key Documents
470090
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
CF3SC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
222.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
71-74 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
thioether
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(SC(F)(F)F)c1
InChI
1S/C8H5F3O2S/c9-8(10,11)14-6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
chave InChI
IVGAPIVNQABETQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-(Trifluoromethylthio)benzoic acid has trifluoromethylthio group. This group is useful for the preparation of new dyes, medicinal agents and novel heterocyclic systems.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Trifluoromethylthiocopper. A reagent for the introduction of the trifluoromethylthio group into aromatic nuclei.
Remy DC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41(9), 1644-1646 (1976)