468649
N,N-Diethylaniline
98%
Sinônimo(s):
DEA
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.2 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 49.7 °C)
Ensaio
98%
temperatura de autoignição
1166 °F
índice de refração
n20/D 1.542 (lit.)
pb
217 °C (lit.)
pf
−38 °C (lit.)
solubilidade
alcohols: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
densidade
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup