Documentos Principais
468223
Sigma-Aldrich
Chromium(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
Sinônimo(s):
Cr(TMHD)3
About This Item
Fórmula linear:
Cr(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Número CAS:
Peso molecular:
601.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: chromium
pf
228-233 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Cr](O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Cr/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b2*8-7+;8-7-;
chave InChI
RFPUUUFELQVSDA-GECNZSFWSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)