Key Documents
468029
Sigma-Aldrich
m-Toluenesulfonic acid hydrate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O3S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
172.20 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.523 (lit.)
pb
111 °C (lit.)
densidade
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Cc1cccc(c1)S(O)(=O)=O