467278
N-Methyl-o-toluidine
≥95%
Sinônimo(s):
2,N-Dimethylaniline, 2-Methyl-N-methylaniline, N,2-Dimethylaniline, N,2-Dimethylbenzenamine, N,o-Dimethylaniline, N-(2-Methylphenyl)methylamine, N-Methyl-2-methylaniline, N-Methyl-2-methylbenzenamine, N-Methyl-N-(o-tolyl)amine, N-Methyl-o-methylaniline, o,N-Dimethylaniline, Methyl(o-tolyl)amine, NSC 9395
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
p.e.
177-204 °C/740 mmHg (lit.)
densidade
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccccc1C
InChI
1S/C8H11N/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2/h3-6,9H,1-2H3
chave InChI
GUAWMXYQZKVRCW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Palladium-catalyzed coupling reactions
- Palladium-catalyzed amination of bromoindazoles
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?