Documentos Principais
467103
Sigma-Aldrich
Poly[[octahydro-5-(methoxycarbonyl)-5-methyl-4,7-methano-1H-indene-1,3-diyl]-1,2-ethanediyl]
About This Item
Fórmula linear:
(C15H20O2)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
índice de fusão
42 g/10 min (280°C/10kg)
índice de refração
n20/D 1.51 (lit.)
temperatura de transição
Tg 160 °C (DSC)
densidade
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)