Documentos Principais
466824
Sigma-Aldrich
Butyldimethyl(dimethylamino)silane
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3Si(CH3)2N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
159.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
p.e.
75 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Si](C)(C)N(C)C
InChI
1S/C8H21NSi/c1-6-7-8-10(4,5)9(2)3/h6-8H2,1-5H3
chave InChI
AKWXSZZKOUAVJY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)