Documentos Principais
465097
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula linear:
C6F5B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
211.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2BF5O2/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10/h13-14H
chave InChI
VASOMTXTRMYSKD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of phenylboronic catechol esters as promising anion receptors for polymer electrolytes
  • Preparation of biaryls via palladium-catalyzed homocoupling reaction
  • Prepartion of quaternary a,a-heterodiaryl carboxylic esters via rhodium-catalyzed cross-coupling
  • C-C cross-coupling reactions
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)