464295
N,N-Dimethylnonylamine
97%
Sinônimo(s):
1-(Dimethylamino)nonane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
p.e.
83 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C11H25N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)3/h4-11H2,1-3H3
chave InChI
AMAADDMFZSZCNT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?