Documentos Principais
462470
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
137.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]23/D +28°, c = 1 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
220-224 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m1./s1
chave InChI
XBKCXPRYTLOQKS-AENDTGMFSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)