Documentos
460613
Sigma-Aldrich
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
tert-Butyl sarcosinate hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3NHCH2CO2C(CH3)3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
181.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
137-141 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CNCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)10-6(9)5-8-4;/h8H,5H2,1-4H3;1H
chave InChI
RNLQHMIDSCYLAK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride may be used for the synthesis of (N-(((tert-butyl)oxycarbonyl)methyl)-N-methylcarbamoyl)methyl(2S)-2-(6-methoxy(2-naphthyl))propanoate.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and anti-inflammatory activity of a series of N-substituted naproxen glycolamides: Nitric oxide-donor naproxen prodrugs.
Ranatunge RR, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 14(8), 2589-2589 (2006)