Documentos Principais
255084
Sigma-Aldrich
Sarcosine ethyl ester hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
Ethyl sarcosinate hydrochloride
Selecione um tamanho
10 G
R$ 626,00
R$ 626,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 626,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3NHCH2COOC2H5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
153.61
Beilstein:
3911182
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 626,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
127-128 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCOC(=O)CNC
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4-6-2;/h6H,3-4H2,1-2H3;1H
chave InChI
NIDZUMSLERGAON-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Joan Carles Nadal et al.
Journal of chromatography. A, 1626, 461348-461348 (2020-08-17)
Solid-phase extraction (SPE) is a widely-used and very well-established sample preparation technique for liquid samples. An area of on-going focus for innovation in this field concerns the development of new and improved SPE sorbents that can enhance the sensitivity and/or