Documentos Principais
460168
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) monooleate
average Mn ~460
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mn ~460
índice de refração
n20/D 1.465
p.e.
>260 °C (lit.)
número de acidez
3 KOH/g
índice de hidroxila
90 mg KOH/g
valor de iodo
3
solubilidade
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
densidade
0.969 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h9-10,21H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
chave InChI
MUHFRORXWCGZGE-KTKRTIGZSA-N
Aplicação
Plasticizer, surfactant.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)