Documentos Principais
459933
Sigma-Aldrich
Z-D-Phenylalaninol
97%
Sinônimo(s):
(R)-(+)-2-(Carbobenzyloxyamino)-3-phenyl-1-propanol, (R)-2-(Z-Amino)-3-phenyl-1-propanol, N-(Carbobenzyloxy)-D-phenylalaninol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CH(NHCO2CH2C6H5)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
285.34
Beilstein:
2221968
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
atividade óptica
[α]22/D +30°, c = 1 in chloroform
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
92-95 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H19NO3/c19-12-16(11-14-7-3-1-4-8-14)18-17(20)21-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,19H,11-13H2,(H,18,20)/t16-/m1/s1
chave InChI
WPOFMMJJCPZPAO-MRXNPFEDSA-N
Aplicação
Employed in the synthesis of biochemically active compounds. For references, see Aldrichimica Acta .
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Aldrichimica Acta, 28, 13-13 (1995)