Documentos Principais
459577
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
205.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
71-74 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1C2=NC(C)(C)CO2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2)8-15-11(13-12)9-6-4-5-7-10(9)14-3/h4-7H,8H2,1-3H3
chave InChI
ZGDUNGBWVZKWGE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline is an oxazoline derivative.
Aplicação
2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline may be used in the preparation 2-tert-butyl benzamides.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Directed lithiations: the effect of varying directing group orientation on competitive efficiencies for a series of tertiary amide, secondary amide, and alkoxide directed ortho lithiations.
Beak P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 115(23), 10628-10636 (1993)