458597
Cyclohexanone dimethyl ketal
99%
Sinônimo(s):
1,1-Dimethoxycyclohexane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
pb
83 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC1(CCCCC1)OC
InChI
1S/C8H16O2/c1-9-8(10-2)6-4-3-5-7-8/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
XPIJMQVLTXAGME-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup