Documentos Principais
458570
Sigma-Aldrich
(3S-cis)-(+)-2,3-Dihydro-7a-methyl-3-phenylpyrrolo[2,1-b]oxazol-5(7aH)-one
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
215.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +124°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: ≥99% (HPLC)
pf
90-92 °C (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12OC[C@@H](N1C(=O)C=C2)c3ccccc3
InChI
1S/C13H13NO2/c1-13-8-7-12(15)14(13)11(9-16-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-8,11H,9H2,1H3/t11-,13-/m1/s1
chave InChI
UFQSRYWJCHFOQX-DGCLKSJQSA-N
Aplicação
High levels of asymmetric induction have been obtained with this chiral bicyclic lactam in cycloadditions, alkylations, conjugate additions, annulations, and dihydroxylations.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Munchhoff, M.J. Meters, A.I.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7086-7086 (1995)
Romo, D. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 47, 9503-9503 (1991)
Andres, C.J. et al.
Tetrahedron Letters, 60, 3189-3189 (1995)
Brengel, G.P. Meyers, A.I.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 3230-3230 (1996)
Sandham, D.A. Meyers, A.I.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 2511-2511 (1995)