Documentos Principais
458392
Sigma-Aldrich
Poly[di(ethylene glycol) adipate]
average Mn ~2,500
Sinônimo(s):
Adipic acid-diethylene glycol polyester, Diethylene glycol-adipic acid copolymer, Oligodiethylene glycol adipate
About This Item
Fórmula linear:
H[OCH2CH2OCO(CH2)4CO2CH2CH2]nOH
Número CAS:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
peso molecular
average Mn ~2,500
índice de refração
n20/D 1.476
viscosidade
11,000 cP(25 °C)(lit.)
pf
<−14 °C
funcionalidade hidroxila
2.0
índice de hidroxila
45 mg KOH/g
densidade
1.192 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.OC(=O)CCCCC(O)=O
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)