Key Documents
458023
Sigma-Aldrich
Isodecyl benzoate
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CO2C10H21
Número CAS:
Peso molecular:
262.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
pb
161 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C17H26O2/c1-15(2)11-7-4-3-5-10-14-19-17(18)16-12-8-6-9-13-16/h6,8-9,12-13,15H,3-5,7,10-11,14H2,1-2H3
chave InChI
HNDYULRADYGBDU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Plasticizer
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
345.2 - 352.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
174 - 178 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter