Documentos
457280
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene oxide-co-difluoromethylene oxide) α,ω-bis(methyl carboxylate)
average Mn ~2,000
About This Item
Fórmula linear:
CH3O2CCF2O(CF2CF2O)x(CF2O)yCF2CO2CH3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
peso molecular
average Mn ~2,000
constante dielétrica
3.7, 50 Hz (23 °C)
índice de refração
n20/D 1.298 (lit.)
tensão superficial
225 dyn/cm, 20 °C
viscosidade
20 cSt(20 °C)(lit.)
número de acidez
5 meq/kg
solubilidade
isopropanol, MEK, and THF: soluble
densidade
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(O)(F)F.COC(=O)C(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)F
Aplicação
Topical lubricant.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves