45720
Eserine salicylate salt
≥97.0% (N)
Sinônimo(s):
Physostigmine salicylate salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥97.0% (N)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D −77±2°, c = 1% in ethanol
pf
181-183 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1O.CNC(=O)Oc2ccc3N(C)[C@H]4N(C)CC[C@@]4(C)c3c2
InChI
1S/C15H21N3O2.C7H6O3/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19);1-4,8H,(H,9,10)/t13-,15+;/m1./s1
chave InChI
HZOTZTANVBDFOF-PBCQUBLHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?