Documentos
457094
Sigma-Aldrich
Bis(2,4-dichlorophenyl) chlorophosphate
95%
Sinônimo(s):
Bis(2,4-dichlorophenyl) phosphorochloridate
About This Item
Fórmula linear:
(Cl2C6H3O)2P(O)Cl
Número CAS:
Peso molecular:
406.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
pf
51-56 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(OP(Cl)(=O)Oc2ccc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves