Documentos Principais
455881
Sigma-Aldrich
Chlorodimethyl(2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)silane
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19ClSi
Número CAS:
Peso molecular:
214.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
pb
50 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidade
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C11H19ClSi/c1-7-8(2)10(4)11(9(7)3)13(5,6)12/h11H,1-6H3
chave InChI
QTMBNCMQGRJAAA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)