Key Documents
455547
Sigma-Aldrich
Ferroceneboronic acid
Sinônimo(s):
(Boronocyclopentadienyl)cyclopentadienyl iron, NSC 119337
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11BFeO2
Número CAS:
Peso molecular:
229.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
pf
145-150 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.OB(O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C5H6BO2.C5H5.Fe/c7-6(8)5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4,7-8H;1-5H;
chave InChI
HHGAJIKAUQWFKH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Redox-acitce electrochemical probe to monitor interactions involving sugars
Reactant involved in:
  • Synthesis of ferrocene-appended subporphyrins for electrochemical property studies
  • Synthesis of catalysts for polymerization of olefins
  • Suzuki-coupling reaction with organic triflates
  • Catalytic ortho-lithiation
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)