Documentos Principais
453153
Sigma-Aldrich
Tetrakis(diethylamido)zirconium(IV)
electronic grade, ≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Tetrakis(diethylamido)zirconium, Tetrakis(diethylamino)zirconium, Zirconium tetrakis(diethylamide)
About This Item
Fórmula linear:
[(C2H5)2N]4Zr
Número CAS:
Peso molecular:
379.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
electronic grade
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
liquid
adequação da reação
core: zirconium
índice de refração
n20/D 1.51 (lit.)
pb
128 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidade
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)[Zr](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Zr/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
chave InChI
GOVWJRDDHRBJRW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Atomic number of base material: 40 Zirconium
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Artigos
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.