Ensaio
97%
forma
solid
pf
88-91 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)-n2cccc2
InChI
1S/C10H8ClN/c11-9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12/h1-8H
chave InChI
LTOQUFIOYDCJFJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Solvent and ligand effects on selective mono-and dilithiation of 1-(chlorophenyl) pyrroles and 1-(methoxyphenyl) pyrroles.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 9, 1039-1043 (2001)