Documentos Principais
452831
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1,1,1-trichloropropane
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH2CCl3
Número CAS:
Peso molecular:
226.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.513 (lit.)
pb
113-114 °C (lit.)
densidade
1.762 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)CCBr
InChI
1S/C3H4BrCl3/c4-2-1-3(5,6)7/h1-2H2
chave InChI
PUNXOOKBNWKKKR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Negative ion formation in dissociative electron attachment to selected halogen derivatives of propane.
Barszczewska W, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 277(1), 103-106 (2008)
676. Fluoro-olefins. Part II. Synthesis and reactions of some 3: 3: 3-trihalogenopropenes.
Haszeldine RN.
Journal of the Chemical Society, 3371-3378 (1953)