451894
Sodium mercury amalgam
beads, ≥99.9%, Na 10 %
Sinônimo(s):
Sodium amalgam
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.9%
forma
beads
composição
Na, 10%
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
223 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].[Hg]
InChI
1S/Hg.Na
chave InChI
MJGFBOZCAJSGQW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used for:
- Ionic liquid based sodium ion conducting gel polymer electrolytes
- Dehalogenation agent for the room-temperature synthesis of carbonaceous films
- Plant-scaled method for preparation of deuterium-depleted water
- Investigations of solvent effects on desulfonylation of polyethylene glycol-substituted aryl alkyl sulfones
Catalyst for synthesis of selectively benzylated Me α-D-glucopyranosides
Reagent for reduction of RDX for functionalization for forensic analysis
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?