451878
4-Mercapto-1-butanol
95%
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-1-mercaptobutane, 4-Hydroxybutanethiol, 4-Mercapto-1-butanol, 4-Mercaptobutan-1-ol, 4-Mercaptobutanol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n20/D 1.494 (lit.)
pb
102-103 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCS
InChI
1S/C4H10OS/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
NEJMTSWXTZREOC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?